C2081
Anti-α-Catenin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-α-Catenin, Alpha Catenin Antibody, Alpha Catenin Antibody - Anti-α-Catenin antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen ~102 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
several mammalian species
Technique(s)
dot blot: suitable using α-catenin peptide amino acids 890-901 conjugated to BSA
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2,000 using bovine kidney sections
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells extract
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNA1(1495)
mouse ... Ctnna1(12385)
rat ... Ctnna1(307505)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- in dot blot immunoassay
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunofluorescence staining
- in coimmunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable