05-1567
Anti-p120 Catenin Antibody, clone 15D2
clone 15D2, from mouse
Synonyme(s) :
Cadherin-associated Src substrate, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin, delta 1, p120 catenin
501,00 $
About This Item
501,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15D2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNND1(1500)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 1 g/mL of this antibody detected p120 Catenin in lysate from Hela cells.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Remarque sur l'analyse
Hela cell lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable