C8114
Anti-α-E-Catenin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
786,00 $
About This Item
786,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 102 kDa
Espèces réactives
rat, human, canine
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:200 using methanol-fixed, dog MDCK and human MCF7 cellc
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of human epidermal carcinoma A431 cell line and cytosolic fraction of rat embryonic brain.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNA1(1495)
rat ... Ctnna1(307505)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable