Principaux documents
B2884
SAFC
m-Bromobenzoic acid
Synonyme(s) :
3-Bromobenzoic acid
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable