144940
Acide 2,5-dichlorobenzoïque
97%
158,00 $
About This Item
158,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
pb
301 °C (lit.)
Pf
151-154 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable