Principaux documents
B1189
Sigma-Aldrich
β-Casomorphin 1-7 human
5 MG
240,00 $
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lyophilized solid
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable