207772
Iode
ACS reagent, ≥99.8%, solid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
9 (vs air)
Pression de vapeur
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Pureté
≥99.8%
Forme
solid
Résistivité
1.3E15 μΩ-cm
Impuretés
≤0.01% nonvolatiles
Point d'ébullition
184 °C (lit.)
Pf
113 °C (lit.)
Traces d'anions
Cl- and Br-: ≤0.005%
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clé InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Méthode douce et efficace d′estérification et de transestérification catalysée par l′iode.
- Synthèse de 5-(4-nitrophényl)-10,15,20-triphénylporphyrine.
- Amination C-H oxydante d′hydrocarbures saturés.
- Protection d′amines avec un groupement benzyloxycarbonyle (Cbz).
- Couplage/annulation oxydante directe de β-céto-esters ou de 2-pyridinyl-β-esters avec des alcènes pour former respectivement des dihydrofuranes et de l'indolizine.
- Thiocyanation de systèmes aromatiques pour former des arylthiocyanates.
- Estérification de cellulose avec de l′anhydride acétique pour former du triacétate de cellulose.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable