MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Principaux documents
A9511
Sigma-Aldrich
Albumine from human serum
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
HSA
100 MG
77,90 $
500 MG
154,00 $
1 G
255,00 $
5 G
911,00 $
10 G
1 430,00 $
25 G
2 830,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
77,90 $
500 MG
154,00 $
1 G
255,00 $
5 G
911,00 $
10 G
1 430,00 $
25 G
2 830,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
42010201
Nomenclature NACRES :
NA.25
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Essai
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer calculated mol wt 66478 Da
Technique(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Impuretés
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Description générale
Albumin is the most copious protein in blood plasma. Liver produces human albumin. [1]
Human albumin possess a molecular weight of 67 kDa.[2]
Application
Albumin from human serum has been used:
  • to standardize the column for molecular-exclusion chromatography[3]
  • to prepare the tobacco mosaic virus (TMV)-poly ethylene glycol (PEG8)-serum albumin (SA) particles[4]
  • to analyze its modifications after oxidation using a Fenton system[5]
Albumin-bound fluorescence was used in serum of patients with chronic renal failure.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes, et est essentielle à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang. L′albumine est également capable de se lier à certaines substances exogènes, en particulier les médicaments (p. ex., ibuprofène, warfarine) et influence fortement leurs propriétés pharmacocinétiques. Le stress oxydant, qui entraîne des changements de l′état d′oxydoréduction de l′albumine, exerce des effets divers sur sa fonction physiologique.
Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia.[6] Serum albumin is a reliable prognostic indicator in liver disease. Oxidative modification of albumin is seen in advanced liver disease.[7]
Notes préparatoires
Prepared using method IV of Cohn, E.J., et al., J. Am. Chem. Soc., 69, 1753 (1947).
Autres remarques
Obtenir de plus amples informations sur l′albumine sérique humaine.
Clause de non-responsabilité
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
H A Schwertner et al.
Clinical chemistry, 26(5), 649-652 (1980-04-01)
A band that is strongly fluorescent and migrates electrophoretically with serum albumin is commonly found in electrophoretograms of sera from patients with chronic renal failure. We sought to determine whether the fluorescence originates from binding of certain still-unidentified metabolites or
Elham Behzadi et al.
International journal of nanomedicine, 14, 257-270 (2019-01-16)
Recently, nanomaterials have moved into biological and medicinal implementations like cancer therapy. Therefore, before clinical trials, their binding to plasma proteins like human serum albumin (HSA) and their cytotoxic effects against normal and cancer cell lines should be addressed. Herein
Serum albumin camouflage of plant virus based nanoparticles prevents their antibody recognition and enhances pharmacokinetics
Pitek A, et al.
Biomaterials, 89(7-8), 89-97 (2016)
Effects of Fenton Reaction on Human Serum Albumin: An In Vitro Study
Khosravifarsani M, et al.
Electron Physician, 8(9), 2970-2970 (2016)
Fibrillation and Polymorphism of Human Serum Albumin
Bio-nanoimaging, 345-362 (2014)
Articles
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. アルブミンの屈折率 情報ありますか?
    1 answer
    1. This product is not tested for refractive index, however, the incremental refractive index is reported in the general Human Serum Albumin datasheet.
      See page 2, PHYSICAL PROPERTIES, at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/446/a9511pis.pdf
      Helpful?
  2. Can Product A9511, Human serum albumin (HSA), be used for cell culture applications?
    1 answer
    1. Although A9511 is not sterile or endotoxin tested, it can probably still be used in cell culture. Filtering a solution of HSA through a 0.45 micron filter, then a 0.2 micron filter would provide a solution that is sterile, and likely suitable for cells. A5843 is an HSA product that has been endotoxin tested.
      Helpful?
  3. What are the impurities for Product A9511, Human serum albumin (HSA)?
    1 answer
    1. The impurities present are alpha-globulin and beta-globulin.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.