12667-M
Human Serum Albumin
30% Aqueous Solution
Synonyme(s) :
Albumin, Human Serum, 30% Aqueous Solution
543,00 $
About This Item
543,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Albumin, Human Serum, 30% Aqueous Solution,
Source biologique
human
Description
Merck USA index - 14, 8468
Essai
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3