A7981
Anti-Aromatase antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARO, Anti-CYP XIX, Anti-CYP19A1 (Cytochrome P450, Family 19, Subfamily A, Polypeptide 1), Anti-Estrogen Synthase, Anti-P-450 Aromatase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 50-55 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells transfected with Aromatase
western blot: 0.5-1 μg/mL using human placenta tissue lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CYP19A1(1588)
Description générale
Anti-Aromatase specifically recognizes human aromatase (50-55 kDa).
Application
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable