ABN30
Anti-Aromatase Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cytochrome P450 19A1, Aromatase, CYPXIX, Cytochrome P-450AROM, Estrogen synthase
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, pig
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP19A1(1588)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Aromatase in 10 µg of human placenta tissue lysate. Tween was not used in the Western Blot.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human placenta tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable