A4605
Anti-iASPP antibody, Mouse monoclonal
clone LXO49.3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Inhibitory Member of the Apoptosis-stimulating Protein of p53 Family, Anti-RAI, Anti-Rel-associated Inhibitor
861,00 $
About This Item
861,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LXO49.3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~100 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma (U-2-OS)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R13L(10848)
mouse ... Ppp1r13l(333654)
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable