Documents
90475
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 10,000
Synonyme(s) :
Blue Dextran 10, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 10,000
Perte
≤10% loss on drying
Capacité
0.01-0.08 mmol/g loading
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.