Principaux documents
90008
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 5,000
Synonyme(s) :
Blue Dextran 5, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
1 G
373,00 $
373,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
373,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
373,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 5,000
Perte
≤10% loss on drying
Capacité
0.01-0.08 mmol/g loading
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.