87918
Tetramethylrhodamine isothiocyanate mixed isomers
suitable for fluorescence, mixture of isomers
Synonyme(s) :
MRITC, TRITC, Tetramethylrhodamine B isothiocyanate
331,00 $
About This Item
331,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 529 nm; λem 596 nm in DMSO
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
TRITC dissolves completely in DMSO at a rapid rate. And gamma globulin is unaffected to up to 30% DMSO dilution in carbonate buffer. Tetramethylrhodamine isothiocyanate doesn’t dissolve in other denaturing agents completely.[2]
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.