Principaux documents
P1951
Sigma-Aldrich
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, TRITC labeled
Synonyme(s) :
Phalloïdine-TRITC
0.1 MG
419,00 $
419,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
0.1 MG
419,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C60H70N12O13S2
Poids moléculaire :
1231.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
419,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Phalloïdine-isothiocyanate de tétraméthylrhodamine B, sequence from Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
Source biologique
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fluorescence
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
Température de stockage
−20°C
Description générale
La phalloïdine est une phallotoxine produite par l'amanite phalloïde (Amanita phalloides). Il s'agit d'un peptide cyclique qui interagit avec l'actine et qui a été identifié pour la première fois chez des rats empoisonnés à la phalloïdine. C'est un heptapeptide de nature cyclique comprenant une liaison interne entre le tryptophane situé en position 6 et la cystéine située en position 3.[1] La chaîne latérale de l'acide aminé 7 (γ-δ-dihydroxyleucine) de la phalloïdine est accessible aux modifications, ce qui permet de produire des composés marqués par fluorescence.[2]
Application
Phallotoxine fluorescente utilisable pour l'identification de l'actine filamenteuse.
Le conjugué phalloïdine-isothiocyanate tétraméthylrhodamine B a été utilisé :
  • en immunofluorescence, pour colorer l'actine filamenteuse (actine F)[3]
  • pour colorer des cellules dans des analyses cytochimiques et immunocytochimiques[4]
  • pour marquer les microfilaments d'actine en vue d'une microscopie de fluorescence[5]
Actions biochimiques/physiologiques
La phalloïdine interagit avec l'actine polymère, mais pas avec ses formes monomères ou oligomères. Ces interactions donnent naissance à des filaments d'actine hautement stabilisés qui résistent à la dépolymérisation et au désassemblage. Chez le rat, cette toxine entraîne la mort par hémorragie hépatique et les cellules présentent une accumulation anormale de filaments d'actine.[1] La dérivation de composés de phalloïdine marqués par fluorescence ne modifie pratiquement pas l'affinité de la phalloïdine pour l'actine. Ces composés peuvent être utilisés pour étudier la structure et l'organisation de l'actine dans les cellules eucaryotes.[2]
Il s'agit d'une toxine qui lie l'actine F polymère, la stabilisant et perturbant le fonctionnement des structures riches en actine.
Autres remarques
Peut contenir un mélange d'isomères.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Nadav Sorek et al.
Plant physiology, 155(2), 706-720 (2010-12-09)
Prenylation primarily by geranylgeranylation is required for membrane attachment and function of type I Rho of Plants (ROPs) and Gγ proteins, while type II ROPs are attached to the plasma membrane by S-acylation. Yet, it is not known how prenylation
Cristina Belgiovine et al.
PloS one, 5(11), e14154-e14154 (2011-01-07)
Mesenchymal and amoeboid movements are two important mechanisms adopted by cancer cells to invade the surrounding environment. Mesenchymal movement depends on extracellular matrix protease activity, amoeboid movement on the RhoA-dependent kinase ROCK. Cancer cells can switch from one mechanism to
E Wulf et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(9), 4498-4502 (1979-09-01)
A fluorescent derivative of phalloidin has been synthesized possessing high affinity to filamentous actin. This compound was used for visualization of actin-containing structures in eukaryotic nonmuscle cells. Due to its low molecular weight (1250), fixation for formaldehyde was sufficient to
Anna Mas-Vinyals et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 864-871 (2019-08-07)
Regenerative medicine requires the use of heterogeneous scaffolds when the tissue that needs to be repaired presents a gradient in its properties and cannot be replaced by a homogeneous graft. Then, an intimate contact between the different layers is critical
Fluorescent phallotoxins as probes for filamentous actin.
H Faulstich et al.
Journal of muscle research and cell motility, 9(5), 370-383 (1988-10-01)
Contenu apparenté
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.