T1162
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 65,000-85,000
Synonyme(s) :
TRITC-Dextran
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 65,000-85,000
Ampleur du marquage
~1 TRITC per 100 glucose residues
Couleur
purple to pink
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.