R6626
Rhodamine B
≥95% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
About This Item
Produits recommandés
product name
Rhodamine B, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint green to very dark green
Pf
210-211 (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Densité
0.79 g/cm3
ε (coefficient d'extinction)
104500-115800 at 542-554 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
Clé InChI
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to represent fluorescence of tetra methyl rhodamine (TMR)
- in the preparation of adhesive resin for confocal laser scanning microscopy
- as a fluorescent dye in intrahemolymph dye dosing and retinal image acquisition
- to depict brain-specific dye capture
- for imaging targets
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable