The determination of critical micelle concentration is not included in the quality control testing of this product. No CMC value is noted in Technical Service archives. A range of CMC values in cyclohexane and in water are noted in Tables 1 and 4 of the paper available at https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/la400117s
86139
Docusate sodium salt
BioUltra, ≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, ‘Dioctyl’ sulfosuccinate sodium salt
258,00 $
About This Item
258,00 $
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
sheet
Poids mol.
444.56 g/mol
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Perte
≤1% loss on drying, 110 °C (HV)
Solubilité
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in methanol
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.05
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Clé InChI
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Application
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What's the cmc of AOT?