402982
Lead(II) oxide
ACS reagent, ≥99.0%
88,80 $
About This Item
88,80 $
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
10 mmHg ( 0 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Impuretés
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L)
Pf
886 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
Traces de cations
Ag: ≤5 ppm
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Chaîne SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Clé InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Kidney,Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable