78019
L-Phenylalanine
≥99.0% (NT), BioUltra
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
90,00 $
About This Item
90,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
L-Phenylalanine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 110°C
Couleur
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 274 nm in H2O at 0.1 M
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCActive Filters