61819
L-Leucine
≥99.5% (NT), suitable for NMR, BioUltra
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
Produits recommandés
Nom du produit
L-Leucine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (NT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +15.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Couleur
white
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M HCl
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCActive Filters