93829
L-Tyrosine
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphényl)-L-alanine, Acide (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphlényl)propionique
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Tyrosine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
Couleur
white
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless (hot)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 310 nm in 1 M HCl at 0.5 M
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.