W358509
L-Phenylalanine
99%, FCC
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Pureté
99%
Activité optique
[α]25/D -34.2°, c = 2 in H2O (dried basis)
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 16.5 g/L at 20 °C (completely)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique