76085
Anti-Mouse IgG - Atto 594 antibody produced in goat
~1 mg/mL protein, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Atto 594 - goat-Anti-mouse IgG
499,00 $
About This Item
499,00 $
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
Atto 594 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
50% glycerol as stabilizer
Espèces réactives
mouse
Concentration
~1 mg/mL protein
Fluorescence
λex 603 nm; λem 625 nm in PBS
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Affinity isolated antigen specific antibody is purified from goat anti-mouse IgG antiserum to remove essentially all goat serum proteins, including immunoglobulin. Goat anti-mouse IgG associates with mouse IgGs.
Immunogène
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protocoles
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.