Principaux documents
75920
Sigma-Aldrich
OXONE® tetrabutylammonium salt
technical, ~1.6% active oxygen basis
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium OXONE®, Tetrabutylammonium hydrogen monopersulfate, Tetrabutylammonium peroxomonosulfate, Tetrabutylammonium persulfate triple salt
25 G
271,00 $
100 G
906,00 $
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
271,00 $
100 G
906,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Beilstein:
5199887
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Qualité
technical
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
~1.6% (active oxygen)
Pf
144-146 °C
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/5C16H36N.2H2O5S.2H2O4S/c5*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h5*5-16H2,1-4H3;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Clé InChI
IGMBKNUVZFAHJM-UHFFFAOYSA-I
Application
Reagent for:
  • Oxidation of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines catalyzed by manganese(III) Schiff Base complexes
  • Epoxidation of alkenes
  • Oxidation of sulfides and olefins
  • Oxidation of alcohols
  • Oxidation of aromatic amines for synthesis of azoxy arenes
Autres remarques
Form of Oxone specially suited for the oxidation of sensitive compounds in CH2Cl2[1][2][3]; Reagent for preparing 2-tetrahydrofuranyl ethers from alcohols and THF by radical coupling[4]
Informations légales
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
J.C. Jung et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3581-3581 (1993)
B.M. Trost et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 532-532 (1988)
R. Annunziata et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 1901-1901 (1990)
R. Cosstick et al.
Tetrahedron Letters, 30, 4693-4693 (1989)
Questions
  1. Greetings, I would like to inquire about this compound's solubility profile (CAS Number: 104548-30-3). I would like to know if it dissolves in organic solvents.
    1 answer
    1. 75920 is OXONE tetrabutylammonium salt that is soluble in dichloromethane. However, no information on saturation concentration is available.