Key Documents
62315
Sigma-Aldrich
Lipid Crimson
for microscopy
Synonyme(s) :
1-(4-[Phenylazo]phenylazo)-2-methylaminonaphthalene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H19N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for microscopy
Chaîne SMILES 
CNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C23H19N5/c1-24-22-16-11-17-7-5-6-10-21(17)23(22)28-27-20-14-12-19(13-15-20)26-25-18-8-3-2-4-9-18/h2-16,24H,1H3/b26-25+,28-27+
Clé InChI
NVNDCGNXYIBOLU-PAMTUDGESA-N
Application
Lipid Crimson is used as a lipoprotein stain for microscopy.
Autres remarques
Lipoprotein stain
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S Raymond et al.
Science (New York, N.Y.), 151(3708), 346-347 (1966-01-21)
Lipoproteins of serum stained before electrophoresis gave distinct patterns in acrylamide gel of 3-percent concentration. Samples compared in parallel on gel slabs showed qualitative differences in migration rates of beta-lipoprotein bands.