Documents
8.18718
Sigma-Aldrich
Vanillin
for synthesis
Synonyme(s) :
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
204-465-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0029 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>400 °C
Puissance
≥4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
80-83.5 °C
Température de transition
flash point 160 °C
Solubilité
9 g/L
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Vanillin formation from ferulic acid in Vanilla planifolia is catalysed by a single enzyme: This study identifies that a single hydratase/lyase is responsible for converting ferulic acid to vanillin in Vanilla planifolia, providing insights into the natural vanilla flavor production process (NJ Gallage et al., 2014).
  • Overview of the role of vanillin in neurodegenerative diseases and neuropathophysiological conditions: This review covers the role of vanillin in various neurodegenerative conditions, focusing on its pharmacological properties and applications in this field (C Iannuzzi et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
159.8 - 160,8 °C - closed cup