Documents
M5519
Sigma-Aldrich
Milieu de base de Murashige et Skoog
powder, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Milieu de base MS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.72
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu de Murashige et Skoog est un milieu de culture des tissus de plantes largement utilisé. Le milieu de base M&S contient des macronutriments qui incluent des taux élevés de nitrates et des additifs organiques comme de la gélose, des sucres, des vitamines et des régulateurs de croissance. Parmi les régulateurs de croissance importants ajoutés au milieu M&S, on compte l′auxine/morphogène IAA et la kinétine, une cytokinine et agent promoteur de la division cellulaire.
Application
Le milieu de Murashige et Skoog a été utilisé dans le milieu de culture des tissus de plantes pour l′étude de la transformation de plantes.
Variante de formule
Comporte des macronutriments, des micronutriments et des vitamines comme décrit par Murashige et Skoog (1962).
Formulation du milieu
Quantité
Produit formulé pour contenir 4,4 grammes de poudre par litre de milieu.
Notes préparatoires
Le milieu de Murashige et Skoog peut être reconstitué à partir d′une poudre ou en combinant des produits constituants majeurs du milieu complet M&S, dont les mélanges de macronutriments et de vitamines. Le milieu de Murashige et Skoog (M5519) contient les micronutriments et vitamines de la formulation classique d′origine. Il peut être additionné de saccharose, de gélose, d′auxines (IAA) et de cytokinines (kinétine) pour former un milieu complet apte à la croissance des tissus de plantes.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ajay Kumar et al.
BMC genomics, 13, 597-597 (2012-11-07)
Development of a high quality reference sequence is a daunting task in crops like wheat with large (~17Gb), highly repetitive (>80%) and polyploid genome. To achieve complete sequence assembly of such genomes, development of a high quality physical map is
Joan E Krochko et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 773, 113-134 (2011-09-08)
In vitro assays for cytochrome P450 enzymes developed from plant-derived microsomal extracts have not been used extensively for the characterization and quantification of enzyme activities in plant tissues. We describe here an in vitro assay for abscisic acid (ABA) 8'-hydroxylase
Youjun Zhang et al.
Plant communications, 1(5), 100028-100028 (2020-12-29)
Although the use of stable transformation technology has led to great insight into gene function, its application in high-throughput studies remains arduous. Agro-infiltration have been widely used in species such as Nicotiana benthamiana for the rapid detection of gene expression and
Sina Fischer et al.
Journal of experimental botany, 72(2), 415-425 (2020-10-11)
High Arsenic Concentration 1 (HAC1), an Arabidopsis thaliana arsenate reductase, plays a key role in arsenate [As(V)] tolerance. Through conversion of As(V) to arsenite [As(III)], HAC1 enables As(III) export from roots, and restricts translocation of As(V) to shoots. To probe
Thierry G A Lonhienne et al.
Scientific reports, 4, 5055-5055 (2014-05-24)
Growth, morphogenesis and function of roots are influenced by the concentration and form of nutrients present in soils, including low molecular mass inorganic N (IN, ammonium, nitrate) and organic N (ON, e.g. amino acids). Proteins, ON of high molecular mass