61793
2-Keto-D-glucose
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
D-Glucosone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable