59300C
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
liquid, sterile-filtered, with calcium, with magnesium, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DPBS
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable