49291
Glucosidase from Aspergillus niger
powder, ≥750 U/g
Synonyme(s) :
Cellobiase
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
≥750 U/g
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves