The optimum temperature for this enzyme is 50 °C.
10115
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
lyophilized, powder, ~70 U/mg
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucane glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
Forme
powder
Qualité
lyophilized
Activité spécifique
~70 U/mg
Poids mol.
Mr ~97,000
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
temperature at 50 °C (optimum temperature)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
L′amyloglucosidase est une enzyme à disaccharide de type α-glucosidase.[1] Elle est produite par plusieurs espèces du genre Aspergillus.[2]
Application
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the optimal temperature for this enzyme?