MilliporeSigma
Passer à
45405
(±)-Equol
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphényl)-2H-1-benzopyran-7-ol, 4′,7-dihydroxyisoflavane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
767,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
87752
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
solid
767,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
Métabolite de la daidzéine. Agoniste œstrogénique faible, et inhibiteur compétitif du 17β-œstradiol au niveau du récepteur de l'œstradiol.
Packaging
Flacon en verre à fond plat. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
93979SML214730408
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
powder
form
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe