MAK129
β-Glucosidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Beta-Glucosidase Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
neurological disorders; gastrointestinal diseases; hematological disorder
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GBA(2629) , GBA2(57704) , GBA3(57733)
mouse ... GBA(14466) , GBA2(230101)
rat ... GBA(684536) , GBA2(298399) , GBA3(289687)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe