In general, as the quality level increases the product is more subject to strigent controls. Please see the links below to review the specific of each quality level assignment:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/323/519/M-Clarity_attributes_table_ms.pdf
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program?srsltid=AfmBOoqbzDIx30eRR4FsYc4Jf_t1rkmXZ1HJA-kSUSZXhtdzdwemlh3l
P9881
bromure de potassium
ReagentPlus®, ≥99.0%
Produits recommandés
Qualité
reagent
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.0%
Forme
powder
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
Pf
734 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Good morning, what is the difference between the quality level 100 and 200?