1.04900
Potassium bromide
EMPROVE® EVOLVE
Synonyme(s) :
Potassium bromide, Hydrobromic Acid Potassium Salt
418,00 $
About This Item
418,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 795 °C)
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® EVOLVE
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
solid
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1435 °C/1013 hPa
Pf
730 °C
Solubilité
650 g/L
Densité
2.75 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais