52738-U
Phase en vrac pour SPE Supelclean™PSA
pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Supelclean™ PSA SPE
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for GB 5009.253-2016
Gamme de produits
Supelclean™
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 100 g
Ampleur du marquage
8.4% C
3.3% N loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
500 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
ethylenediamine-N-propy bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
pKa
(1) 10.1, (2) 10.9
Capacité
0.98-1.05 meq/g capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
normal phase
Description générale
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
- A weak anion exchanger with a pka of 10.1 and 10.9
- Similar to aminopropyl SPE phases (NH2) in terms of selectivity, but has a much higher capacity due to presence of secondary amine (0.98-1.05 meq/g)
- Excellent for removing matrix components (fatty acids, organic acids, polar pigments, and sugars (to some extent)) when conducting multi-residue pesticide analysis in foods
- Has been shown to significantly reduce matrix-enhancement effects encountered during the GC analysis of food products
- Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
- Bidentate nature of ligand allows for chelation
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
respiratory tract irritation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Contenu apparenté
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). La SPE est utilisée pour échanger les matrices des échantillons, concentrer des analytes et éliminer les interférences et les contaminants, afin d'améliorer la qualité des données et de protéger la colonne analytique.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.