60085
Potassium bromate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (dried material, RT)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥99.8% (dried material, RT)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable