1.03999
Formaldehyde solution min. 37% free from acid
stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histology
Synonyme(s) :
Formaline solution, Methanal solution, Methyl aldehyde solution
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.3 hPa
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C (Formaldehyde)
Limite d'explosivité
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
37-38% (acidimetric)
Couleur
colorless
pH
2.8-4 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
93-96 °C/1013 hPa
Pf
<-15 °C
Température de transition
flash point 64 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F
Point d'éclair (°C)
64 °C