FX0415
Formaldehyde Solution
36%
Synonyme(s) :
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
≥36%
Couleur
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 60 °C
Application(s)
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Remarque sur l'analyse
Assay: 36% min
Color (APHA): 10 max
Description: To pass test
Form: Clear liquid
Identification: To pass test
Solubility: To pass test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup