Documents
91707
Sigma-Aldrich
Acide trifluoroacétique
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Numéro Beilstein :
742035
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impuretés
≤0.05% water
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 1 g/L)
Point d'ébullition
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.08
λ: 290 nm Amax: 0.07
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 320 nm Amax: 0.05
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L′acide trifluoroacétique (TFA) est un acide acétique fluoré. Il est largement utilisé comme réactif trifluorométhylant pour la trifluorométhylation de composés aromatiques.
Application
L′acide trifluoroacétique (TFA) peut être utilisé dans les situations suivantes :
  • Préparation de TFA pour servir de réactif dans l′estimation du taux sérique de vitamine A.
  • Inclusion à la composition d′un système de solvant binaire pour l′isolement de peptides dénaturés de grande taille par chromatographie liquide de haute performance en phase inverse.
  • Additif pour phase mobile en chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS).
  • Préparation d′artémisinine en conditions réactionnelles optimisées.
Conditionnement
Conditionnement de 10 x 1 ml
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in
W C Mahoney et al.
The Journal of biological chemistry, 255(23), 11199-11203 (1980-12-10)
A method employing reverse phase high performance liquid chromatography has been developed for the purification of large denatured peptides. The cyanogen bromide fragments of hemoglobin alpha, beta, and gamma chains (13 to 91 residues in length) could be separated and