Documents
302031
Sigma-Aldrich
Acide trifluoroacétique
suitable for HPLC, ≥99.0%
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Numéro Beilstein :
742035
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
<0.050% water
Résidus d'évap.
<0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
Point d'ébullition
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 290 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 320 nm Amax: 0.025
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Ce produit a été utilisé comme :
  • constituant de phase mobile durant l'estimation par HPLC de l'acide chlorogénique et de la rutine dans des extraits de Rosaceae.
  • solvant lors d'une extraction de plasma de lapin, suivie par une purification par HPLC du contenu protéique du plasma.
  • solvant de phase mobile pour la séparation d'acides aminés extraits de sédiments, avant une analyse HPLC.
Produit convenant à l'analyse d'éléments environnementaux à l'état de traces.
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Kwang Su Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(9), 3591-3598 (2013-04-05)
Graphene-based electrochemical impedance sensors have recently received much attention due to their outstanding sensing capability and economic viability. In this study, we present a novel means of constructing an impedance sensing platform via harnessing intrinsic π-stacking interactions between probe protein
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Luz M Hernández-Maldonado et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-25)
Mango (Mangifera indica L.) is a tropical fruit which is considered to be a source of dietary fiber (DF) and phenolic compounds (PCs). In this study, high DF mango-based fruit bars were developed from whole mango (peel and pulp). The
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
Articles
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Afficher tout
Protocoles
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4