1.08178
Acide trifluoroacétique
for protein sequence analysis
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.7% (acidimetric)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.02% Water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
soluble 10 g/mL
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): about 1.53
Boiling point: about 72 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.02 %
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup