Principaux documents
TX1275
Supelco
Acide trifluoroacétique
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Beilstein:
742035
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-929-3
Agence:
meets USP/NF
pH:
1 (10 g/L in H2O)
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.3% Water (H2O)
Couleur
APHA: ≤30
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
pb
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
soluble 10 g/mL
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Remarque sur l'analyse
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.3% max
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2