Principaux documents
576913
Sigma-Aldrich
Water solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Synonyme(s) :
Aqueous solution
4 X 4 L
797,00 $
797,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 4 L
797,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
797,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
HPLC grade
Forme
liquid
Contient
0.1 % (v/v) formic acid
Technique(s)
HPLC: suitable
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The product is water containing 0.1%v/v formic acid. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. It can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques.
Conditionnement
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable