Documents
270733
Sigma-Aldrich
Eau
suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Aqua, Oxyde de dihydrogène
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: 0.01
λ: 210 nm Amax: 0.01
λ: 250-400 nm Amax: 0.005
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'eau pour HPLC est couramment utilisée comme solvant dans l'élution isocratique en chromatographie d'échange de cations et d'anions. Elle est aussi employée comme constituant dans la préparation de solutions-mères d'étalonnage, et pour l'évaporation sous flux d'azote au bain-marie pour concentrer les échantillons avant une analyse LC-MS-MS.
Application
Cette eau est utilisée comme :
  • solvant pour préparer des tampons durant le processus de lyse cellulaire.
  • constituant de phase mobile durant l'analyse HPLC avec détection par barrette de diodes UV pour la séparation et la détection des analytes.
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Autres remarques
Avis important
L′article réf. 270733-6X1L va être supprimé. Veuillez commander le conditionnement en une bouteille (réf. 270733-1L), qui est physiquement identique et est soumis exactement aux mêmes spécifications.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Eau for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Supelco
95283
Eau
Eau ACS reagent, for ultratrace analysis
Supelco
14211
Eau
Identification of the cysteine protease legumain as a potential chronic hypoxia-specific multiple myeloma target gene
Ada-Sophia C et al.
Cells, 11, 292-292 (2022)
Rapid confirmatory assay for the simultaneous detection of ronidazole, metronidazole and dimetridazole in eggs using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Els D et al.
Analyst, 125, 1533-1535 (2000)
Milk ultrafiltrate analysis by ion chromatography and calcium activity for SMUF preparation for different scientific purposes and prediction of its supersaturation
Joseph D et al.
International dairy journal, 68, 60-69 (2017)
Optimization and validation of HPLC-UV-DAD and HPLC-APCI-MS methodologies for the determination of selected PAHs in water samples
Titato, Guilherme T M et al.
Journal of Chromatographic Science, 44, 35-40 (2006)
S Bekesova et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2216-2224 (2012-02-14)
N-glycosylation of proteins provides a rich source of information on liver disease progression because majority of serum glycoproteins, with the exception of immunoglobulins, are secreted by the liver. In this report, we present results of an optimized workflow for MALDI-TOF
Articles
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Il a été démontré que l'eau ultra pure produite par un système Milli-Q® ne contenait pas de BPA et convenait à la recherche en embryologie, car elle réduit autant que possible les interférences des perturbateurs endocriniens.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Afficher tout
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.