185434
1,1,2,2-Tetrachloroethane
reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Acetylene tetrachloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Point d'ébullition
147 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Clé InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable