Principaux documents
8.43948
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetrachloroethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H2Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
201-197-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.4 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
3990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
Pf
-42.5 °C
Solubilité
2830 g/L
Densité
1.59 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Clé InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Activity coefficients and excess Gibbs energy functions of acetophenone with 1, 2-dichloroethane and 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane binary mixtures: Provides data on the thermodynamic properties of 1,1,2,2-Tetrachloroethane in chemical mixtures, useful for chemical engineering applications (Anila et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.593 - 1.598
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable