Principaux documents
296104
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2,4-TCB
100 ML
86,90 $
1 L
175,00 $
86,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
86,90 $
1 L
175,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.45
Beilstein:
956819
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
anhydrous
Essai:
≥99%
pb:
214 °C (lit.)
Pression de vapeur:
1 mmHg ( 40 °C)
86,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>6 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 40 °C)
Essai
≥99%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
1060 °F
Limite d'explosivité
6.6 %, 150 °F
Impuretés
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2,4-Trichlorobenzene is a highly chlorinated aromatic solvent. It is mainly used as intermediate in dyes, pesticides and also as a lubricant.[1]
Application
1,2,4-Trichlorobenzene may be used as a solvent to prepare:
  • dimethylketene β-lactone dimer from tetramethyl-1,3-cyclobutanedione[2]
  • salicyl-o-toluide by the reaction of phenyl salicylate and o-toluidine[3]
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Salicyl-o-toluide
Allen CFH and VanAllan J
Organic Syntheses, 26, 92-92 (1946)
Dimethylketene ?-lactone dimer
Robert H, et al.
Organic Syntheses, 48, 72-72 (1968)
Biomineralisation of 1,2,4-trichlorobenzene in soils by an adapted microbial population.
Schroll R, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 127(3), 395-401 (2004)
Synthesis and characterization of several Ni/NiAl2O4 catalysts active for the 1, 2, 4-trichlorobenzene hydrodechlorination.
Cesteros Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 25(4), 213-227 (2000)
Sorption and cosorption of 1, 2, 4-trichlorobenzene and tannic acid by organo-clays.
Dentel SK, et al.
Water Research, 32(12), 3689-3697 (1998)